1,3-Propandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
OR70169-100G
OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA
187
EUR
APOSOR70169-100G
APOSOR70169-25G
1,3-Propandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formel:
C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂ Schmelzpunkt: 213 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015318 CAS-Nummer: 15629-92-2 |