5-Amino-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70155-1G OR70155-5G
APOSOR70155-1GEA 21.5 EUR
APOSOR70155-1G APOSOR70155-5G
5-Amino-2-methoxybenzoesäure
5-Amino-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₉NO₃
Schmelzpunkt: 161…166 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260887
CAS-Nummer: 3403-47-2