(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70093-1G OR70093-250MG
APOSOR70093-1GEA 0 EUR
APOSOR70093-1G APOSOR70093-250MG
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11506702
CAS-Nummer: 168038-14-0