Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
OR70089-1G OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA 582 EUR
APOSOR70089-1G APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer 98%
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Schmelzpunkt: 243 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012415
CAS-Nummer: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6