2-Biphenylyl[bis(2-methyl-2-propanyl)]phosphin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Di-tert-Butylphosphino)biphenyl, JohnPhos, 2-(Di-t-butylphosphino))-1,1'-biphenyl
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 71.2 EUR
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-Biphenylyl[bis(2-methyl-2-propanyl)]phosphin 97%
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Formel: C₂₀H₂₇P
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862440
CAS-Nummer: 224311-51-7