3,4-Dichlorbenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR70083-100G OR70083-25G
APOSOR70083-100GEA 87 EUR
APOSOR70083-100G APOSOR70083-25G
3,4-Dichlorbenzophenon
3,4-Dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000552
CAS-Nummer: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5