tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70078-1G
OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA
328
EUR
APOSOR70078-1G
APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08059952 CAS-Nummer: 58885-60-2 |