4-Brom-4'-methylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
OR70052-1G OR70052-250MG OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA 29 EUR
APOSOR70052-1G APOSOR70052-250MG APOSOR70052-5G
4-Brom-4'-methylbiphenyl
4-Brom-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁Br
Schmelzpunkt: 136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466236
CAS-Nummer: 50670-49-0