2-Chlor-5-methylphenylisocyanat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70050-100G OR70050-25G OR70050-5G
APOSOR70050-100GEA 557 EUR
APOSOR70050-100G APOSOR70050-25G APOSOR70050-5G
2-Chlor-5-methylphenylisocyanat, technische Qualität
2-Chlor-5-methylphenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₈H₆ClNO
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Flammpunkt: 104 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863693
CAS-Nummer: 40398-03-6