tert-Butanol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol

OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 101 EUR
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
tert-Butanol 99%
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Siedepunkt: 83 °C
Schmelzpunkt: 23…26 °C
Dichte: 0.78 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN-Nummer: 1120
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR