5-Brom-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidincarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6988-1G
OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6988-1G
APOSOR6988-25G
5-Brom-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidincarbonsäure 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂S Molekulargewicht: 249.0851 g/mol Schmelzpunkt: 158…162 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238866 CAS-Nummer: 50593-92-5 |