4-Bromsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR6981-5G OR6981-1G OR6981-25G
APOSOR6981-5GEA 37.7 EUR
APOSOR6981-5G APOSOR6981-1G APOSOR6981-25G
4-Bromsalicylaldehyd
4-Bromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅BrO₂
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06252606
CAS-Nummer: 22532-62-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III