1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6965-100G
OR6965-25G
OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA
154
EUR
APOSOR6965-100G
APOSOR6965-25G
APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075824 CAS-Nummer: 69383-59-1 |