5-Brom-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
OR6948-100G
OR6948-25G
OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA
77
EUR
APOSOR6948-100G
APOSOR6948-25G
APOSOR6948-5G
5-Brom-2-methylpyridin 98%
5-Brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN Molekulargewicht: 172.02 g/mol Schmelzpunkt: 32…36 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00661170 CAS-Nummer: 3430-13-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...