2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azacyclohexanone hydrochloride, Triacetonamine hydrochloride
OR6946-100G OR6946-250G OR6946-25G OR6946-50G
APOSOR6946-100GEA 219 EUR
APOSOR6946-100G APOSOR6946-250G APOSOR6946-25G APOSOR6946-50G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Hydrochlorid 97%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₈ClNO
Molekulargewicht: 191.7 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012768
CAS-Nummer: 33973-59-0
EINECS: 251-769-6