1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
OR6940-100G
OR6940-25G
OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA
126
EUR
APOSOR6940-100G
APOSOR6940-25G
APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Siedepunkt: 99…100 °C/14mmHg Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005976 CAS-Nummer: 177-11-7 EINECS: 205-868-6 |