N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(3-Diethylaminopropyl)piperazine
OR6916-5G
OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA
209
EUR
APOSOR6916-5G
APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Formel:
C₁₁H₂₅N₃ Siedepunkt: 105…106 °C/3mmHg Dichte: 0.9063 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01075182 CAS-Nummer: 22764-55-2 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |