4-Tolylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
OR6888-25G
OR6888-100G
OR6888-5G
APOSOR6888-25GEA
26.4
EUR
APOSOR6888-25G
APOSOR6888-100G
APOSOR6888-5G
4-Tolylboronsäure
4-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Schmelzpunkt: 256…263 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039138 CAS-Nummer: 5720-05-8 |