2-(Dimethylamino)benzonitril 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6854-1G OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA 102 EUR
APOSOR6854-1G APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitril 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂
Siedepunkt: 130 °C/12mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01313389
CAS-Nummer: 20925-24-0