2,4-Dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6843-100G OR6843-25G OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA 66.7 EUR
APOSOR6843-100G APOSOR6843-25G APOSOR6843-500G
2,4-Dichlorpyridin
2,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Siedepunkt: 189…190 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955618
CAS-Nummer: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7