(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
OR6819-5G OR6819-10G
APOSOR6819-5GEA 87 EUR
APOSOR6819-5G APOSOR6819-10G
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007122
CAS-Nummer: 10463-20-4