(3-Methoxyphenyl)essigsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Methoxyphenylacetic acid

OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 29 EUR
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
(3-Methoxyphenyl)essigsäure 98%
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004334
CAS-Nummer: 1798-09-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR