3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR6795-10G
OR6795-5G
APOSOR6795-10GEA
434
EUR
APOSOR6795-10G
APOSOR6795-5G
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05259334 CAS-Nummer: 115833-93-7 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |