(4-Iodphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodphenyl)acetonitril 98%
(4-Iodphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆IN
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060306
CAS-Nummer: 51628-12-7