3-Nitro-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
OR6780-1G
OR6780-5G
OR6780-10G
OR6780-25G
APOSOR6780-1GEA
27.7
EUR
APOSOR6780-1G
APOSOR6780-5G
APOSOR6780-10G
APOSOR6780-25G
3-Nitro-o-phenylendiamin 97%
3-Nitro-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Schmelzpunkt: 156…162 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007722 CAS-Nummer: 3694-52-8 EINECS: 223-013-5 |