3-Chlorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 329 EUR
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chlorisonicotinsäure
3-Chlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 227…231 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094685
CAS-Nummer: 88912-27-0