4-Chlor-3-nitrobenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6710-1G OR6710-5G OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6710-1G APOSOR6710-5G APOSOR6710-10G
4-Chlor-3-nitrobenzoylchlorid
4-Chlor-3-nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₃
Schmelzpunkt: 47…54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035743
CAS-Nummer: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II