3-Chlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
OR6642-100G
OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA
81.2
EUR
APOSOR6642-100G
APOSOR6642-500G
3-Chlorphenylboronsäure 98%
3-Chlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₂ Schmelzpunkt: 180…189 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00161354 CAS-Nummer: 63503-60-6 |