3-Brom-5-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6617-1G OR6617-250MG OR6617-5G
APOSOR6617-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6617-1G APOSOR6617-250MG APOSOR6617-5G
3-Brom-5-iodpyridin
3-Bromo-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
Molekulargewicht: 283.89 g/mol
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086019
CAS-Nummer: 233770-01-9