2-Brom-5-nitroanisol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6601-25G OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6601-25G APOSOR6601-5G
2-Brom-5-nitroanisol
2-Brom-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molekulargewicht: 232.03 g/mol
Schmelzpunkt: 102…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041250
CAS-Nummer: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR