2,3-Dimethyl-4-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methoxy-2,3-dimethyl-4-nitrobenzene, 1,2-Dimethyl-3-methoxy-6-nitrobenzene, 3-Methoxy-6-nitro-2-xylene
OR6593-100G OR6593-25G OR6593-5G
APOSOR6593-100GEA 693 EUR
APOSOR6593-100G APOSOR6593-25G APOSOR6593-5G
2,3-Dimethyl-4-nitroanisol
2,3-Dimethyl-4-nitroanisol
Formel: C₉H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007163
CAS-Nummer: 81029-03-0