3-Bromthiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Thienyl bromide
OR6570-100G
OR6570-25G
OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA
72.5
EUR
APOSOR6570-100G
APOSOR6570-25G
APOSOR6570-500G
3-Bromthiophen 97%
3-Bromthiophen
Formel:
C₄H₃BrS Siedepunkt: 92…93 °C/90mmHg Dichte: 1.722 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 63 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005464 CAS-Nummer: 872-31-1 EINECS: 212-821-3 UN-Nummer: 2929 ADR: 6.1+3,II |