Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 2-oxomalonate
OR6568-25G OR6568-5G OR6568-100G
APOSOR6568-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6568-25G APOSOR6568-5G APOSOR6568-100G
Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat) 97%
Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat)
Formel: C₇H₁₀O₅
Siedepunkt: 208…210 °C
Dichte: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009121
CAS-Nummer: 609-09-6
EINECS: 210-176-2