3,5-Dichlor-1,2,4-thiadiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6558-1G
OR6558-5G
APOSOR6558-1GEA
87
EUR
APOSOR6558-1G
APOSOR6558-5G
3,5-Dichlor-1,2,4-thiadiazol 95%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₂Cl₂N₂S Siedepunkt: 165…167 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00799286 CAS-Nummer: 2254-88-8 |