2,4-Dibromthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
OR6487-25G OR6487-5G OR6487-100G
APOSOR6487-25GEA 31.9 EUR
APOSOR6487-25G APOSOR6487-5G APOSOR6487-100G
2,4-Dibromthiazol
2,4-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318994
CAS-Nummer: 4175-77-3