1,2-Dichlor-4-iodbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dichloroiodobenzene
OR6486-100G
OR6486-250G
OR6486-25G
OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA
49.3
EUR
APOSOR6486-100G
APOSOR6486-250G
APOSOR6486-25G
APOSOR6486-500G
1,2-Dichlor-4-iodbenzol 99%
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂I Siedepunkt: 116…118 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 27…29 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019014 CAS-Nummer: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...