2,6-Pyridindimethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6456-100G
OR6456-25G
OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA
265
EUR
APOSOR6456-100G
APOSOR6456-25G
APOSOR6456-5G
2,6-Pyridindimethanol
2,6-Pyridindimethanol
Formel:
C₇H₉NO₂ Siedepunkt: 185 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 110…115 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006351 CAS-Nummer: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |