tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR6400-1G
OR6400-500MG
OR6400-250MG
APOSOR6400-1GEA
459
EUR
APOSOR6400-1G
APOSOR6400-500MG
APOSOR6400-250MG
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861213 CAS-Nummer: 183742-33-8 |