5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6378-1G
OR6378-250MG
OR6378-500MG
APOSOR6378-1GEA
460
EUR
APOSOR6378-1G
APOSOR6378-250MG
APOSOR6378-500MG
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formel:
C₅H₄ClNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08056322 CAS-Nummer: 914637-76-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |