Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6351-1G
OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA
165
EUR
APOSOR6351-1G
APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Schmelzpunkt: 238…240 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03419484 CAS-Nummer: 64951-10-6 |