6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 335 EUR
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Formel: C₉H₁₁N₃O₃
Schmelzpunkt: 203 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235211
CAS-Nummer: 914637-36-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR