2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6293-1G OR6293-250MG OR6293-5G
APOSOR6293-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6293-1G APOSOR6293-250MG APOSOR6293-5G
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₇N₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05237187
CAS-Nummer: 769-51-7