4-Methylpicolinsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methylpicolinic acid, 4-Methylpyridine-2-carboxylic acid

OR6256-1G OR6256-5G
APOSOR6256-1GEA 34.8 EUR
APOSOR6256-1G APOSOR6256-5G
4-Methylpicolinsäure 97%
4-Methylpicolinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Schmelzpunkt: 137…141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03731175
CAS-Nummer: 4021-08-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR