2,3-Dimethylchinoxalin 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR6254-100G OR6254-25G
APOSOR6254-100GEA 171 EUR
APOSOR6254-100G APOSOR6254-25G
2,3-Dimethylchinoxalin 97+%
2,3-Dimethylquinoxaline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 257…259 °C
Schmelzpunkt: 104…108 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006728
CAS-Nummer: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR