N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6225-1G
OR6225-5G
OR6225-25G
APOSOR6225-1GEA
185
EUR
APOSOR6225-1G
APOSOR6225-5G
APOSOR6225-25G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₃N₃O₂ Schmelzpunkt: >335 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00203264 CAS-Nummer: 81261-97-4 |