3-Aminophenylboronsäure Monohydrat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(3-aminophenyl)borane monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid, 3-Aminophenylboronic Acid Monohydrate, (3-Aminophenyl)metaboric acid monohydrate
OR6223-1G
OR6223-25G
OR6223-5G
APOSOR6223-1GEA
14.7
EUR
APOSOR6223-1G
APOSOR6223-25G
APOSOR6223-5G
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat 99%
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Formel:
C₆H₈BNO₂·1H₂O Schmelzpunkt: 93…96 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00149554 CAS-Nummer: 206658-89-1 EINECS: 250-189-0 |