Benzylboronic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6221-1G
OR6221-250MG
APOSOR6221-1GEA
348
EUR
APOSOR6221-1G
APOSOR6221-250MG
Benzylboronic acid 90%
Benzylboronic acid
Formel:
C₇H₉BO₂ Schmelzpunkt: 161 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01114673 CAS-Nummer: 4463-42-7 |