5-Chlor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chloro-o-toluic acid
OR6168-100G OR6168-25G OR6168-5G
APOSOR6168-100GEA 52.2 EUR
APOSOR6168-100G APOSOR6168-25G APOSOR6168-5G
5-Chlor-o-toluylsäure 98%
5-Chlor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Schmelzpunkt: 168…173 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045842
CAS-Nummer: 7499-06-1