2,4-Xylenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol

OR61605-100G OR61605-25G OR61605-500G
APOSOR61605-100GEA 50.9 EUR
APOSOR61605-100G APOSOR61605-25G APOSOR61605-500G
2,4-Xylenol 98%
2,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 209…213 °C
Schmelzpunkt: 22…23 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002233
CAS-Nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN-Nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR