3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61509-100G OR61509-25G
APOSOR61509-100GEA 323 EUR
APOSOR61509-100G APOSOR61509-25G
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
3,5-Dichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839290
CAS-Nummer: 100868-46-0